Learn More
Oakton™ Industrielle Digitalmultimeter
Die industriellen Digitalmultimeter von Cole-Parmer™ sind wasserfest und verfügen über eine robuste ABS-Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
128.00 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 7,1875 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 18,2 cm |
Spannung | 1000 V |
Stromstärke | 0 bis 10 A (AC/DC) |
Zertifizierung/Konformität | CAT III 1000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT IV 600 V |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15890046
|
Oakton™
20250-54 |
Digitalmultimeter mit Echteffektivwert | Wechselstrom: ±1.8 %; Kapazität: ± 3.0 % |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15880046
|
Oakton™
20250-53 |
Digitalmultimeter | Wechselstrom: ±3.0 %; Kapazität: ± 5.0 % |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Merkmale:
- KAT III 600 V und 1000 V Sicherheitsspezifikationen.
- Staub- und wasserfester Schutz
- Helle Hintergrundbeleuchtung mit 1.1 in hohen Ziffern und 4,000 Zählwerten
- Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
- Schlagfester doppelt gegossener Kunststoff
- Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
- Die Modelle sind mit zwei flinken Sicherungen für die Sondenklemmen ausgestattet, um Verletzungen bei Überlastung zu vermeiden
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
7,1875 in. | |
1000 V | |
CAT III 1000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT IV 600 V | |
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen | |
5,5 cm | |
3,25 in. |
18,2 cm | |
0 bis 10 A (AC/DC) | |
Blau/Grau | |
2.1875 Zoll | |
10 MHz | |
8,2 cm |