Learn More
Oakton™ Industrielle Digitalmultimeter
Die industriellen Digitalmultimeter von Cole-Parmer™ sind wasserfest und verfügen über eine robuste ABS-Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
Marke: Oakton™ 20250-53
101.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Messleitungen, 9 V-Batterie, Temperaturfühler Typ K und Tragetasche.
Beschreibung
Merkmale:
- KAT III 600 V und 1000 V Sicherheitsspezifikationen.
- Staub- und wasserfester Schutz
- Helle Hintergrundbeleuchtung mit 1.1 in hohen Ziffern und 4,000 Zählwerten
- Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
- Schlagfester doppelt gegossener Kunststoff
- Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
- Die Modelle sind mit zwei flinken Sicherungen für die Sondenklemmen ausgestattet, um Verletzungen bei Überlastung zu vermeiden
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Digitalmultimeter | |
18,2 cm | |
Wechselstrom: ±3.0 %; Kapazität: ± 5.0 % | |
CAT III 1000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT IV 600 V | |
18,2 x 8,2 x 5,5 cm | |
2.1875 Zoll | |
10 MHz | |
3,25 in. |
7,1875 in. | |
1000 V | |
0 bis 10 A (AC/DC) | |
Blau/Grau | |
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen | |
5,5 cm | |
Messleitungen, 9 V-Batterie und Tragetasche. | |
8,2 cm |