Learn More
Oakton™ Industrielle Digitalmultimeter
Die industriellen Digitalmultimeter von Cole-Parmer™ sind wasserfest und verfügen über eine robuste ABS-Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
Marke:  Oakton™ 20250-54
130.16 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15890046
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Messleitungen, 9 V-Batterie, Temperaturfühler Typ K und Tragetasche.
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • KAT III 600 V und 1000 V Sicherheitsspezifikationen.
  • Staub- und wasserfester Schutz
  • Helle Hintergrundbeleuchtung mit 1.1 in hohen Ziffern und 4,000 Zählwerten
  • Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
  • Schlagfester doppelt gegossener Kunststoff
  • Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
  • Die Modelle sind mit zwei flinken Sicherungen für die Sondenklemmen ausgestattet, um Verletzungen bei Überlastung zu vermeiden
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Digitalmultimeter mit Echteffektivwert
18,2 cm
Wechselstrom: ±1.8 %; Kapazität: ± 3.0 %
CAT III 1000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT IV 600 V
18,2 x 8,2 x 5,5 cm
2.1875 Zoll
10 MHz
−4 °F bis 1.400 °F
3,25 in.
7,1875 in.
1000 V
0 bis 10 A (AC/DC)
Blau/Grau
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen
5,5 cm
Messleitungen, 9 V-Batterie, Temperaturfühler Typ K und Tragetasche.
−20 °C bis +760 °C
8,2 cm