Learn More
Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
63.20 CHF - 603.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 608-08-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00014561
InChI-Schlüssel JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC-Name 1H-indol-3yl-acetat
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10061750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156660010
1 g Glasflasche
63.20 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10476800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156660050
5 g Glasflasche
200.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10055853
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
156660250
25 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 210-154-2
Produktidentifikator
  • Indoxyl acetate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals