Learn More
Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10061750
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10061750
Marke: Thermo Scientific Acros 156660010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-08-2
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00014561
InChI-Schlüssel JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC-Name 1H-indol-3yl-acetat
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoxyl acetate
Schmelzpunkt 128.0°C to 131.0°C
Farbe Farblos bis Lila
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 21, 71
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glitzernde Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number156660050,156660010
ChargennummerA0467797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number156660050,156660010
ChargennummerA0461550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number156660050,156660010
ChargennummerA0461016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number156660050,156660010
ChargennummerA0455426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number156660050,156660250,156660010
Produktidentifikator
  • Indoxyl acetate
Name des Produkts
Indoxylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >