Learn More
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
50.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67804
2 mg N/A
N/A
15575089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67808
50 mg N/A
N/A
15585089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67809
100 mg N/A
N/A
15595089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67810
200 mg N/A
N/A
15545089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67805
5 mg N/A
N/A
15555089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67806
10 mg N/A
N/A
15565089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67807
20 mg N/A
N/A
15525089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67803
1 mg geliefert N/A
N/A
15505099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67811
500 mg N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
E2