Learn More
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ FB67808
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
E2 | |
Edelstahl | |
50 mg | |
50 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2 > 50 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur