Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
97.00 CHF - 1480.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation F1
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15585079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67799
500 g
301.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15535079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67794
10 g
110.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15575079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67798
200 g
180.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15595079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67800
1 kg
378.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15545079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67795
20 g
117.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15555079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67796
50 g
138.32 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15555189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67906
10 kg
1480.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67797
100 g
151.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15525079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67793
5 g
101.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15515089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67802
5 kg
871.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15515079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67792
2 g
99.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67801
2 kg
542.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505079
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67791
1 g
97.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F1
Edelstahl
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat