Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
140.00 CHF - 1710.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535189
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67904
10 kg
1710.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15535069
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67784
50 g
195.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15575069
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67788
1 kg
595.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
15585059
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67779
1 g
140.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 15-07-2025
Add to basket
15585069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67789
2 kg
902.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 02-07-2025
Add to basket
15595069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67790
5 kg
1385.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
15545069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67785
100 g
205.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 18-07-2025
Add to basket
15555069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67786
200 g
265.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
15565069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67787
500 g
401.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 21-07-2025
Add to basket
15525069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67783
20 g
179.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 15-07-2025
Add to basket
15515069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67782
10 g
162.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 24-07-2025
Add to basket
15505069
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
FB67781
5 g
157.00 CHF
1 Einheit
Only null left
Verfügbar ab: 24-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Specifications
Specifications
E2
Edelstahl
Zylindrisch
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat