Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67904
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15535189
  • 1710.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
E2
10 kg
Zylindrisch
Edelstahl
10 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat > 10 kg