Learn More
Indiumkugel, 5 mm (0.2 in.)& kleiner, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340779
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumkugel, 5 mm (0.2 in.)& kleiner, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340779
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11340779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010613.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 5mm (0.2 in.) & down
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS30I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number010613.18,010613.09,010614.09
ChargennummerZ07G069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog Number010612.03,010612.06,010613.18
ChargennummerT26I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number010612.03,010612.06,010613.18
ChargennummerT21H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010613.18,010613.09,010614.09
ChargennummerM11I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010612.03,010612.06,010613.18
Name des Produkts
Indiumkugel, 5 mm (0.2 in.)& kleiner, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >