Learn More
Indium-Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
355.00 CHF - 1090.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Summenformel | In |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.82 |
MDL-Nummer | MFCD00134048 |
InChI-Schlüssel | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC-Name | Indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11375829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011359.KM |
25 Pc. |
355.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11385829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011359.KN |
100 Pc. |
1090.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
Indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spezifikation
Indium | |
7440-74-6 | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00134048 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
Indium | |
5359967 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis weiß | |
Silvery-white shot | |
In | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen