Learn More
Indium-Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375829
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium-Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375829
25 Pc.
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
Artikelnummer. 11375829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011359.KM
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white shot
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 25 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Form Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE12I14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011359.KM,011359.KN
ChargennummerH02K07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011359.KM,011359.KN
ChargennummerB27M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011359.KM,011359.KN
ChargennummerH21Z013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011359.KM,011359.KN
ChargennummerF24J02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011359.KM,011359.KN
Name des Produkts
Indium-Shots, 4 bis 8 mm (0.2 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >