Learn More
Indiumstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380679
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380679
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11380679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000149.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white solid pieces
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Form Feststoff-Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT26K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
ChargennummerT01K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
ChargennummerN20K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number000149.18,000149.09
ChargennummerS27J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number000149.18,000149.09
ChargennummerS22J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number000149.18,000149,000149.09
Name des Produkts
Indiumstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >