Learn More
Indium(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
134.00 CHF - 1505.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Summenformel | In2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011060 |
InChI-Schlüssel | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011853.09 |
10 g |
134.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011853.18 |
50 g |
418.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011853.30 |
250 g |
1505.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Indium(III) oxide is used as a chemical reagent and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
Pulver | |
In2O3 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
Geruchsneutral |
850° volat. | |
Gelb | |
99.994% (Metals basis) | |
MFCD00011060 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
7.18 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen