Learn More
Indium(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351918
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351918
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11351918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011853.09
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium(III) oxide is used as a chemical reagent and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) oxide
Schmelzpunkt 850° volat.
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 277.64
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.18
Name des Produkts
Indium(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >