Learn More
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-82-8
57.25 CHF - 2045.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.03 |
1 g |
57.25 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.09 |
10 g |
132.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.18 |
50 g |
528.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.30 |
250 g |
2045.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-82-8 | |
MFCD00011058 |
Spezifikation
800°C | |
586°C | |
10025-82-8 | |
Kristallin | |
MFCD00011058 | |
14,4958 | |
221.18 | |
Geruchsneutral | |
3.460 g/mL |
Indium(III) chloride | |
Anhydrous | |
Weiß | |
(Metallbasis) | |
UN3260 | |
It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether. | |
99.999% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NL1400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen