Learn More
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331928
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331928
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11331928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011856.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-82-8
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-82-8
MDL-Nummer MFCD00011058
Spezifikation
Siedepunkt 800°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride
Schmelzpunkt 586°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslichkeitsinformationen It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formelmasse 221.18
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.460 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ21L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
ChargennummerR07L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
ChargennummerY08K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
ChargennummerX02K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
ChargennummerS24K053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number011856.30,011856.03,011856.09,011856.18
Name des Produkts
Indium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >