Learn More
Karl Hecht™ Bedruckte Immunfluoreszenzobjektträger
CE-Kennzeichnung mit blauer Epoxidbeschichtung.
Marke:  Karl Hecht™ 42424010
Artikelnummer. 10053881
  • 99.70 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 1 Scheibe mit ca. 8 mm Durchmesser
  • Stärke ca. 1 mm
  • Abmessungen des Objektträgers etwa 75 x 25 mm
  • 100/Box
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
100
CE
1 Kreis mit 8 mm Durchmesser
75 x 25 mm
25 mm
1 mm
Blaues Epoxid
Immunofluoreszenzanwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Bedruckte Immunfluoreszenzobjektträger > 75 x 25 mm