Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten
30Precast Immobiline DryStrip Gele für den Betrieb der ersten Dimension eines 2-D-Elektrophoreseexperiments mit dem Elektrophoresesystem Multiphor II
169.00 CHF - 4230.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multiphor II Elektrophoresesystem
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10310695
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1004-30
Immobiline DryStrip Kit Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10565585
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1004-31
Tablett und Elektrodenhalter Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11540694
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1004-35
Probenbecher Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10176674
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1018-66
Anode
830.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10489404
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1004-33
Probenbecherstab
261.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10239624
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1004-34
Dry Strip Schlinge Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10391315
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1018-67
Kathode Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Immobiline DryStrip-Streifen mit bis zu 100 μl auf jedem Immobiline DryStrip.
  • Die Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Informationen zur gesamten horizontalen 2-D-Elektrophorese. Durch entsprechende Anpassungen kann die SDS-Elektrophorese auch mit vertikalen Elektrophoresegeräten durchgeführt werden
  • Das Immobiline DryStrip Kit erleichtert die Probenanwendung, die Verarbeitung und Äquilibrierung von Immobiline DryStrip für die erste Dimension der 2-D-Elektrophorese (zweidimensional)
  • Die isoelektrische Fokussierung mit einem immobilisierten pH-Gradienten (IPG) ermöglicht eine echte isoelektrische Fokussierung und verbessert die Reproduzierbarkeit der Punktverteilung entlang der pH-Gradientenachse von 2-D-Karten erheblich
  • Die Einzelteile sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Multiphor II Elektrophoresesystem
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten