Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten
30Precast Immobiline DryStrip Gele für den Betrieb der ersten Dimension eines 2-D-Elektrophoreseexperiments mit dem Elektrophoresesystem Multiphor II
Marke:  Cytiva 18-1018-66
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10176674
  • 830.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Immobiline DryStrip-Streifen mit bis zu 100 μl auf jedem Immobiline DryStrip.
  • Die Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen Informationen zur gesamten horizontalen 2-D-Elektrophorese. Durch entsprechende Anpassungen kann die SDS-Elektrophorese auch mit vertikalen Elektrophoresegeräten durchgeführt werden
  • Das Immobiline DryStrip Kit erleichtert die Probenanwendung, die Verarbeitung und Äquilibrierung von Immobiline DryStrip für die erste Dimension der 2-D-Elektrophorese (zweidimensional)
  • Die isoelektrische Fokussierung mit einem immobilisierten pH-Gradienten (IPG) ermöglicht eine echte isoelektrische Fokussierung und verbessert die Reproduzierbarkeit der Punktverteilung entlang der pH-Gradientenachse von 2-D-Karten erheblich
  • Die Einzelteile sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multiphor II Elektrophoresesystem
Anode
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Immobiline™ DryStrip-Kit und -Komponenten > Anode