Learn More
Grant Instruments™ Einhängethermostat
Der digitale Universal-Heizthermostat gewährleistet eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -regelung bei anspruchsvollen Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung erfordern.
1025.00 CHF - 1295.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | 4-stellige LED-Anzeige |
---|---|
Kommunikation | Digital |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Externe Umwälzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Externe Umwälzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12707819
|
Grant Instruments™
TC120 |
-20°C bis +120°C | Ja |
1295.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12777799
|
Grant Instruments™
T100 |
0°C bis 100°C | Nein |
1025.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Der digitale Universal-Heizthermostat gewährleistet eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -regelung bei anspruchsvollen Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung erfordern.
- Stabilität ±0.05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
- Das Modell TC120 hat eine integrierte Pumpe für externe Umwälzung
Spezifikation
4-stellige LED-Anzeige | |
Digital | |
50/60 Hz |