Learn More
Grant Instruments™ Einhängethermostat
Der digitale Universal-Heizthermostat gewährleistet eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -regelung bei anspruchsvollen Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung erfordern.
Marke:  Grant Instruments™ TC120
1177.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12707819
  • 1295.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der digitale Universal-Heizthermostat gewährleistet eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -regelung bei anspruchsvollen Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung erfordern.
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
  • Das Modell TC120 hat eine integrierte Pumpe für externe Umwälzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4-stellige LED-Anzeige
500 W (bei 20°C)
-20°C bis +120°C
210 mbar
230 V 50/60 Hz 1300 W
50/60 Hz
Digital
16 l/min.
Ja
± 0,05 °C
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Grant Instruments™ Einhängethermostat > Flussrate: 16 l/min