Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ mcKLH Subunits, High Purity Research Grade
Bereiten Sie Immunogene (Hapten-Trägerprotein-Konjugaten) mit dem Antigen Ihrer Wahl und Marikultur-KLH bei Verwendung verschiedener Konjugations-Reaktionen vor.
Marke:  Thermo Scientific™ 77649
Artikelnummer. 11844081
  • 618.00 CHF / 20 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Merkmale von Thermo Scientific™ Imject Mariculture Keyhole Limpet Hemocyanin (mcKLH) wurden mit Blick auf verschiedene Konjugations-Reaktionen optimiert; und es wird ein Komplettkit für die carbodiimidvermittelte Hapten-Trägerprotein-Bindung angeboten.
Mariculture KLH (mcKLH) wurde aufgereinigt und in Puffern lyophilisiert, die für eine optimale Stabilität und Löslichkeit bei Haptenkonjugationen sorgen. Das große, komplexe Protein bietet hunderte Bindungsstellen pro Molekül, die eine wirksame Konjugation von Peptiden und anderen Antigenen mit Amin-reaktiven oder Carboxy-reaktiven Crosslinkern erlauben.
Die Zubereitungen in Phosphatpuffer sind für die Konjugation von Hapten und Trägerprotein über aminaktive NHS-Ester- oder Glutaraldehyd-Crosslinker gebrauchsfertig. Die Zubereitungen in MES-Puffer wurden für die Konjugation von Peptid und Trägerprotein über carboxyreaktive Carbodiimid-Crosslinker (EDC oder auch EDAC genannt) optimiert. Das Imject EDC Spin Kit enthält gebrauchsfertige Einheiten des KLH-Trägerproteins, optimierte Reaktionspuffer und einfach anwendbare Spin-Entsalzungssäulen zur Zubereitung von Immunogenen mit der EDC-Methode.
Besondere Merkmale:
  • Anwenderfreundliche Pakete – wählen Sie zwischen lyophilisiertem KLH-Protein und vollständigem EDC-Konjugationskit
  • Konjugation mit hoher Ausbeute – jedes KLH-Molekül enthält Hunderte primärer Amine, die für die Kopplung von Hapten über EDC- oder NHS-Ester-Crosslinker verfügbar sind
  • Validierte Qualität – gereinigtes und stabilisiertes Marikultur-KLH behält, im Gegensatz zu herkömmlichen Quellen des Trägerproteins, die Löslichkeit in wässrigen Lösungen bei
  • Nachhaltige Quelle – KLH wird aus ausgewählten Populationen der Molluske Megathura crenulata (Schlüssellochschnecke) gewonnen, die in Marikultur gezüchtet werden, und nicht aus Wildpopulationen extrahiert
  • Hoch immunogen – KLH hat ein hohes Molekulargewicht (0,5 bis 13 Millionen Dalton; Aggregate aus 350 und 390 kDa-Untereinheiten) und löst eine stärkere Immunreaktion aus als BSA oder Ovalbumin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Imject mcKLH Subunits, High Purity
20 mg
Imject™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK4468031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number77649
ChargennummerZG4347241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number77649
ChargennummerZD4267961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2024 Catalog Number77649
ChargennummerZA4113331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number77649
ChargennummerYH3983211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog Number77649
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Imject™ mcKLH Subunits, High Purity Research Grade > mcKLH-Untereinheiten mit hoher Reinheit; 20 mg