Learn More
Cytiva illustra™ Shrimp alkalische Phosphatase
Als Katalysator zur Entfernung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA, Nukleotiden und Proteinen
166.00 CHF - 895.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | Gereinigt bis zur Homogenität |
---|---|
Quelle | Bakterien |
Produkttyp | Alkalische Phosphatase |
Includes: 10x Reaktionspuffer: 200 Millimolar Tris-HCl, pH-Wert 8.0, 100 Millimolar MgCl2; Verdünnungspuffer: 50Millimolar Tris-HCl, pH 8.0
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10723597
|
Cytiva
E70092Y |
500 E |
166.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10723787
|
Cytiva
E70092Z |
1000 E |
265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10626895
|
Cytiva
E70092X |
5000 E |
895.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Bakterien
- Exprimiert in E.coli
- Wird durch Aufheizen bei 75 °C für 5 Minuten deaktiviert
- Aktiv in PCR-Puffern und Restriktions-Endonuklease-Puffern
- Aktivität: 1 U/μl
- Gereinigt bis zur Homogenität
- Frei von kontaminierenden Endonukleasen, Exonukleasen und Ribonukleasen aller Art
Spezifikation
Gereinigt bis zur Homogenität | |
Bakterien | |
Alkalische Phosphatase |