Learn More
Cytiva illustra™ Shrimp alkalische Phosphatase
Als Katalysator zur Entfernung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA, Nukleotiden und Proteinen
Marke:  Cytiva E70092Z
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10723787
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10x Reaktionspuffer: 200 Millimolar Tris-HCl, pH-Wert 8.0, 100 Millimolar MgCl2; Verdünnungspuffer: 50Millimolar Tris-HCl, pH 8.0
Beschreibung
Beschreibung
  • Bakterien
  • Exprimiert in E.coli
  • Wird durch Aufheizen bei 75 °C für 5 Minuten deaktiviert
  • Aktiv in PCR-Puffern und Restriktions-Endonuklease-Puffern
  • Aktivität: 1 U/μl
  • Gereinigt bis zur Homogenität
  • Frei von kontaminierenden Endonukleasen, Exonukleasen und Ribonukleasen aller Art
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gereinigt bis zur Homogenität
Bakterien
1000 E
Alkalische Phosphatase