Learn More
Cytiva illustra™ Shrimp alkalische Phosphatase
Als Katalysator zur Entfernung von 5'- und 3'-Phosphatgruppen aus DNA, RNA, Nukleotiden und Proteinen
Marke: Cytiva E70092X
Includes: 10x Reaktionspuffer: 200 Millimolar Tris-HCl, pH-Wert 8.0, 100 Millimolar MgCl2; Verdünnungspuffer: 50Millimolar Tris-HCl, pH 8.0
Beschreibung
- Bakterien
- Exprimiert in E.coli
- Wird durch Aufheizen bei 75 °C für 5 Minuten deaktiviert
- Aktiv in PCR-Puffern und Restriktions-Endonuklease-Puffern
- Aktivität: 1 U/μl
- Gereinigt bis zur Homogenität
- Frei von kontaminierenden Endonukleasen, Exonukleasen und Ribonukleasen aller Art
Spezifikation
Gereinigt bis zur Homogenität | |
Bakterien | |
5000 E | |
Alkalische Phosphatase |