Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplifizierungs-Kit
Hocheffiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60 μg von Nanogrammmengen der DNA-Probe. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit ist Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie.
273.00 CHF - 3780.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12957160
Unterlagen ansehen
Cytiva
25-6601-24
24
273.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12967160
Unterlagen ansehen
Cytiva
25-6601-96
96
810.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12977160
Unterlagen ansehen
Cytiva
25-6601-97
480
3780.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
  • Vorformulierte, vorgespendete, lyophilisierte Einzeldosis-Kuchen für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
  • Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
  • Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und eine reduzierte CO2-Bilanz.
  • Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. zur durchsatzstarken Genotypisierung und DNA-Archivierung).
  • Das Reaktionsgemisch wird als vordispensierter, einzeldosierter, gefriergetrockneter Kuchen entweder in Streifen mit 8 Röhrchen oder Mikrotiterplatte mit 96 Wells geliefert.
  • Die Amplifikation ist über das gesamte Genom sehr gleichmäßig, sodass die Lokusdarstellung sehr nahe an der ursprünglichen DNA-Probe bleibt.
  • Die Amplifikation erfolgt aufgrund der Phi29 DNA-Polymerase-Proofreading-Aktivität mit sehr hoher Wiedergabetreue.
  • Die durchschnittliche Produktlänge liegt über 10 kb.
  • Das Verfahren ist schnell, einfach und erfordert keinen Thermocycler.
  • Eine typische DNA-Ausbeute von 12 bis 20 μg DNA kann in weniger als zwei Stunden aus nur 10 ng genomischer DNA erzielt werden.
  • Das Ausgangsmaterial für GenomiPhi-Reaktionen kann aufgereinigte DNA aus jedem handelsüblichen Kit oder einer eigenen Erzeugungsmethode sein, oder es kann ein nicht aufgereinigtes Zelllysat verwendet werden.
  • Protokolle zur Amplifikation von DNA aus Blutlysaten und getrockneten Blutflecken sind im Handbuch enthalten.
  • GenomiPhi-amplifizierte DNA eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Genotypisierung (SNP, STR, Array CGH), Klonierung, Sequenzierung und DNA-Archivierung.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-72.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 72.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplifizierungs-Kit