Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplifizierungs-Kit
Hocheffiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60 μg von Nanogrammmengen der DNA-Probe. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit ist Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie.
Marke: Cytiva 25-6601-24
254.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Repräsentative Amplifikation des ganzen Genoms.
- Schnelle Reaktionsvorbereitung und höhere Reproduzierbarkeit dank einsatzbereiter, vordosierter, gefriergetrockneter Einzeldosen.
- Schnelles und einfaches automatisierungsfreundliches Protokoll, kein Thermocycler erforderlich.
- Die Lieferung und Lagerung bei Raumtemperatur gewährleistet einfachen Zugang und eine verbesserte CO2-Bilanz.
- Gewinnung von hochwertiger DNA (z. B. für die Hochdurchsatz-Genotypisierung und DNA-Archivierung).
- Das Reaktionsgemisch wird als vordosierte, gefriergetrocknete Einzeldosen, entweder in Streifen mit 8 Röhrchen oder als 96-Well Platten angeboten.
- Die Amplifikation ist über das gesamte Genom einheitlich, so dass die Lokus-Darstellung besonders nah an der ursprünglichen DNA-Probe bleibt.
- Die Amplifikation ist dank der Phi29 DNA-Polymerase-Korrekturfunktion besonders genau.
- Die durchschnittliche Produktlänge beträgt über 10 kb.
- Das Verfahren ist schnell, einfach und ohne einen Thermocycler durchführbar.
- Ein typischer DNA-Ertrag von 12 bis 20 μg DNA lässt sich in weniger als zwei Stunden aus nur 10 ng genomischer DNA gewinnen.
- Das Ausgangsmaterial für GenomiPhi-Reaktionen kann aufgereinigte DNA sein, die mit einem beliebigen handelsüblichen Kit oder mithilfe eines selbstentwickelten Verfahrens gewonnen wurde. Auch die Verwendung eines nicht aufgereinigten Zelllysats ist möglich.
- Protokolle zur Amplifikation von DNA aus Blutlysaten und getrockneten Blutflecken sind im Handbuch enthalten.
- Mit GenomiPhi amplifizierte DNA eignet sich für verschiedenste Anwendungsbereiche wie beispielsweise die Genotypisierung (SNP, STR, Array CGH), Klonierung, Sequenzierung und DNA-Archivierung.
Spezifikation
Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen. | |
Amplifikation genomischer DNA | |
illustra Ready-To-Go GenomiPhi V DNA-Amplifikationskit 24 Reaktionen | |
1,5 bis 2 h |
Das Illustra GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 12 bis 20 μg aus Mengen der DNS-Probe im Nanogramm-Bereich. | |
24 | |
> 10 kb |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-72.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 72.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.