Learn More
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
675.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Wirtsspezies | Human, Mouse, Rat |
---|---|
Komponenten | 1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692 2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay |
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Molekulargewicht | 3692 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18114365
|
Novus Biologicals™
NBP2-26504-5MG |
5 mg |
1300.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18780644
|
Novus Biologicals™
NBP2-26504 |
675.00 CHF
2 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Human, Mouse, Rat | |
Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay | |
3692 |
1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692 2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361 |
|
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IKK gamma Inhibitor |