Learn More
Invitrogen™ IGF-1R[pYpY1135/1136] Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Das ProcartaPlex Simplex-Kit Human-IGF-1R[pYpY1135/1136] misst den Gehalt an phosphoryliertem IGF-1R[pY1135/1136] in Zelllysaten. Es ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex Kits kombinierbar ist, sodass Sie Ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -Quantifizierung verwendet.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-97104-PHO
Artikelnummer. 18446518
  • 371.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Simplex-Kit
Human
Magnetisch
As determined for Lot 1: 0.24 to 1000 U/mL
Luminex™ Geräte
IGF1R, CD221, IGFIR, IGFR, JTK13, insulin like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor 1
IGF-1R
As determined for Lot 1: 5.4%
Cell lysates
P08069
Signaling
96 Tests
Kombinierbar
Wie für Los 1 bestimmt:0,04 U/ml
Simplex-Kit
IGF-1R
3480
As determined for Lot 1: 4.49%
ProcartaPlex™
Cell lysates (prediluted): 25 μL
Nasseis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ IGF-1R[pYpY1135/1136] Human ProcartaPlex™ Simplex Kit > 96 Tests
Nur für Forschungszwecke.