Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker. Brady™ Universaletiketten sind aus Vinylfolie mit permanentem Klebstoff hergestellt.
65.70 CHF - 98.50 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur |
Material | Vinyl (B-595) |
Produkttyp | IDXPERT und LABXPERT Etikett |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11851633
|
Brady™
142322 |
Weiß, Blau | 30 ft x 1 in. | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
12879835
|
Brady™
142312 |
Schwarz, Gelb | 30 ft x 1 in. | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
11821643
|
Brady™
142316 |
Weiß, Rot | 30 ft x 1 in. | 9,1 m x 25,4 mm | N/A | ||||
11851623
|
Brady™
142310 |
Schwarz, Weiß | 30 ft. x 0,5 in. (L x B) | 9,1 m x 12,7 mm | N/A | ||||
11861633
|
Brady™
142311 |
Weiß, Blau | 30 ft x 1,5 in. | 9,1 m x 38,1 mm | N/A | ||||
Beschreibung
- Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert | |
Vinyl (B-595) | |
Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
0,004 in. |
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur | |
IDXPERT und LABXPERT Etikett | |
iDXPERT Drucker und LabXpert Etikettendrucker |