Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker. Brady™ Universaletiketten sind aus Vinylfolie mit permanentem Klebstoff hergestellt.
Marke: Brady™ 142311
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur | |
Glanz | |
IDXPERT und LABXPERT Etikett | |
iDXPERT Drucker und LabXpert Etikettendrucker | |
Je 1 | |
9,1 m x 38,1 mm | |
0,004 in. | |
30 ft. (2,01 m) | |
38,10 mm |
Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert | |
Weiß, Blau | |
Vinyl (B-595) | |
Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 | |
30 ft x 1,5 in. | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
9.14 m | |
1,5 in. |