Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker. Brady™ Universaletiketten sind aus Vinylfolie mit permanentem Klebstoff hergestellt.
Marke: Brady™ 142310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert | |
Schwarz, Weiß | |
IDXPERT und LABXPERT Etikett | |
iDXPERT Drucker und LabXpert Etikettendrucker | |
9,1 m x 12,7 mm | |
30 ft. (2,01 m) |
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur | |
Vinyl (B-595) | |
Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
30 ft. x 0,5 in. (L x B) | |
0,004 in. | |
0.5 Zoll |