Learn More
ICP-MS interne Standardlösung für 200.8 & CLP ILM05.2, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044789.AE
181.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15486615
  • 187.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ICP-MS Internal Standard solution for 200.8 & CLP ILM05.2
MFCD03792350
Flüssig
100 mL
UN3264
Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1535618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number044789.AE
Chargennummer1514388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number044789.AE
Chargennummer1387464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number044789.AE
Chargennummer1253461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044789.AE
Chargennummer276303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044789.AE
Name des Produkts
ICP-MS interne Standardlösung für 200.8 & CLP ILM05.2, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml