Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC
Das iBlot 3 Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device und 2 Schachteln mit iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose) – alles, was für einen schnellen Dry-Transfer von Proteinen von einem Gel auf eine Membran erforderlich ist.
Marke:  Invitrogen™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811574
  • 4167.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Nitrocellulose (2 Schachteln, 20 Stapel)
Bei Raumtemperatur lagern.
iBlot 3 Transfer Stacks
Nitrozellulose, PVDF
iBlot™ 3
2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele
Less waste, sustainable packaging, sustainable disposal
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Western Blot
Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele
Trocken
ca. 3 bis 10 min
Starter-Kit
1 Kit
Standard, 1 Jahr Garantie inbegriffen
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC > Standard, 1-year warranty