Learn More
Brady™ i3300 Etikettendruckerkit für die Industrie (EU) mit der Workstation SFID Suite
Der BradyPrinter i3300 für dei Industrie kann problemlos eine Vielzahl von einfarbigen Schildern und Etiketten drucken, einschließlich Etiketten zur Identifizierung von Kabeln, Laborproben und Gebäuden.
Marke:  Brady™ 241118
Artikelnummer. 16336925
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieser mittelgroße Etikettendrucker für die Industrie ist ideal für die gebäudeweite Kennzeichnung, einschließlich der Kennzeichnung von Kabeln und Leiterplatten bis hin zu Sicherheits- und Gebäudeetiketten.
  • Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht, schon das erste Etikett zu drucken – sogar Schrumpfschläuche und kleine Etiketten
  • Blitzschnelle Wechsel – übersichtliche Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder rasten innerhalb von 20 Sekunden ein
  • Dieser Drucker druckt auf mehr als 825 Teilen und 70 Materialoptionen für die gebäudeweite Kennzeichnung
  • Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Brady™, um einen kostenlosen Telefontermin zu vereinbaren
  • Im Lieferumfang sind EU-Netzkabel und die Brady™ Safety and Facility Identification Suite enthalten
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Brady™ i3300 Etikettendruckerkit für die Industrie (EU) mit der Workstation SFID Suite > i3300 Industrie-Kit EU mit SFID; Farbmöglichkeit: Einfarbig; Druckgeschwindigkeit: 101,6 mm/s; Drucktechnologie: Thermotransfer; Auflösung: 300 dpi; Höhe (metrisch): 5,2 kg