Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch, Maus, Ratte)
Marke:  Invitrogen™ AM4624
312.89 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
322.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10772117
  • 499.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Invitrogen™ Silencer™ Positivkontroll-siRNA für GAPDH (Mensch, Maus, Ratte) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Validiert für die Verwendung mit Zelllinien von Menschen, Mäusen und Ratten.
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
  • Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
  • HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert.
Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
siRNA
Transfektion, RNAi
Silencer™, Ambion™
HPLC
Trockeneis
Positivkontrolle
Human, Maus, Ratte
Unkonjugiert
siRNA
5 nmol
GAPDH
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat) > 5 nmol