Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Cy™3-labeled GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA (Mensch, Maus, Ratte)
Marke: Invitrogen™ AM4649
347.06 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Invitrogen™ Kontroll-siRNA mit Fluoreszenzmarkierung zur einfachen Überwachung der siRNA-Aufnahme durch Fluoreszenzmikroskopie zusammen mit siRNA-induziertem Knockdown. Das 5-nmol-Aliquot wird gereinigt, gebunden und gebrauchsfertig in einem stabilen, getrockneten Format geliefert.Visualisierung der siRNA-Aufnahme mit markierten siRNAs
Durch die Fluoreszenzmarkierung von siRNAs ist eine direkte Beobachtung der siRNA-Zellaufnahme, -verteilung und -lokalisierung möglich. Fluoreszierend markierte siRNAs werden häufig zur Überwachung der Transfektionseffizienz während der Optimierung von Transfektionsbedingungen verwendet. Im Allgemeinen werden siRNAs in nur 4 Stunden schnell von Zellen aufgenommen und in Zellen verteilt.
Korrelation der siRNA-Aufnahme mit Gen-Stilllegung
Studien haben gezeigt, dass die Stilllegung der Aktivität von Silencer™ Cy™3-markierter GAPDH-siRNA nicht durch die Fluoreszenzmarkierung beeinflusst wird. Daher sind diese siRNAs ideal für die Untersuchung der siRNA-Aufnahme und des siRNA-induzierten Knockdowns und für die Korrelation von Genknockdown mit Transfektionseffizienz. Dies ist wichtig zu wissen, da verschiedene Transfektionsreagenzien auf unterschiedliche Weise mit siRNAs interagieren (d. h., einige Reagenzien können die siRNA sequenzieren, was zu einem schlechten Genknockdown führt). Die Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA weist am 5'-Ende des Sinn-Strangs das Fluorescein-Derivat Cy™3 (Anregungsmaxima = 547 nm, Emissionsmaxima = 563 nm) auf, wodurch es bei Anregung durch die entsprechende Wellenlänge des Lichts stark fluoreszierend wird. Die Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA ist geeignet für die Überwachung der siRNA-Aufnahme durch chemische Transfektion oder Elektroporation. Bei Verwendung von Elektroporation ist die Cy™3-Markierung der FAM™ Markierung vorzuziehen, da sie ein helleres Fluoreszenzsignal aufweist, das über einen größeren pH-Bereich sichtbar ist. Elektroporation erzeugt ein diffuseres siRNA-Verteilungsmuster, was zu einem weniger intensiven Fluoreszenzsignal führt als bei der chemischen Transfektion.
Zubehör:
Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA (Human) (SKU-Nr. AM4623) ist ebenfalls als Silencer™ FAM™ markierte GAPDH-siRNA für Mensch (SKU-Nr AM4622) und für Mensch, Mause und Ratte (SKU-Nr. AM4650) erhältlich. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
Human, Maus, Ratte | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Trockeneis |
siRNA | |
Cy3 | |
siRNA | |
5 nmol | |
GAPDH |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.