Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
652.00 CHF - 5520.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter –20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. |
---|---|
Regelungsart | Negativkontrolle |
RNAi Type | miRNA Mimic |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15169442
|
Invitrogen™
4464058 |
5 nmol |
652.00 CHF
5 Nanomol |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15501124
|
Invitrogen™
4464059 |
20 nmol |
1902.00 CHF
20 Nanomol |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15511124
|
Invitrogen™
4464060 |
50 nmol |
2840.00 CHF
50 Nanomol |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15521124
|
Invitrogen™
4464061 |
250 nmol |
5520.00 CHF
250 Nanomol |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics lanciert. Die Vorteile:
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
- Sind ungiftig
- Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über Ihr gesamtes Forschungsprojekt aus
MirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
Die mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA Mimics vorgesehen. Die Transfektion der Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für Ihre Positivkontrollen (wie mit miR-1-Positivkontrolle) und experimentellen mir Vana™ miRNA-Mimics. Verwenden Sie die Target-Genexpression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist eine zufällige Sequenz von miRNA-Mimic-Molekülen und wurde bezüglich humaner Zelllinien und Gewebe ausgiebig getestet und validiert, um keine erkennbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu haben.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursors, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. | |
miRNA Mimic | |
Unkonjugiert | |
miRNA Mimic |
Negativkontrolle | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
mirVana™ | |
Raumtemperatur |