Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
Marque: Invitrogen™ 4464059
1238.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics lanciert. Die Vorteile:
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
- Sind ungiftig
- Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über Ihr gesamtes Forschungsprojekt aus
MirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
Die mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA Mimics vorgesehen. Die Transfektion der Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für Ihre Positivkontrollen (wie mit miR-1-Positivkontrolle) und experimentellen mir Vana™ miRNA-Mimics. Verwenden Sie die Target-Genexpression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist eine zufällige Sequenz von miRNA-Mimic-Molekülen und wurde bezüglich humaner Zelllinien und Gewebe ausgiebig getestet und validiert, um keine erkennbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu haben.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und -Kontrollen) der ersten Generation, Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA-Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
Spécification
Bei oder unter –20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. | |
miRNA Mimic | |
Unkonjugiert | |
miRNA Mimic | |
20 nmol |
Negativkontrolle | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
mirVana™ | |
Gereinigt | |
Raumtemperatur |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.