Learn More
Phosphinsäure-Lösung, Honeywell Artikelnummer.: 15661970
Phosphinsäure-Lösung, Honeywell
Artikelnummer. 15661970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Artikelnummer. 15661970
Marke: Honeywell Fluka 214906500ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6303-21-5
Summenformel H3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
MDL-Nummer MFCD02183592
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hypophosphit-Ion, Hypophosphorsäure, Phosphinsäure, Ion 1-, Hydroxyphosphanon, Hydroxidophosphor, Perfluoralkyl c6-c12-Phosphonsäure, Diperfluoralkyl-C6-C12-Phosphinsäure, E5-Phosphanon, Perfluor-c6-c12-Ethylhydrogenphosphat, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
IUPAC-Name Phosphonsäure
SMILES O[PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypophosphorsäurelösung
Konzentration 50 Vol. % in H2O
Dichte 1.206 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 17 mmHg (20 °C)
Menge 500 ml
Strukturformel H3PO2
UN-Nummer 3264
Formelmasse 66 mol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphinsäure-Lösung, Honeywell >