Learn More
Unterphosphorige Säure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Unterphosphorige Säure |
Schmelzpunkt | -25,0 °C |
Siedepunkt | 108,0°C (1013,0 hPa) |
Dichte | 1,2700 g/mL |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Relative Dichte | 1,2700 |
Menge | 500 mL |
Merck Index | 15, 4907 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons |
Formelmasse | 66.00 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.