Learn More
Hypophosphorsäure, 50 %, hochrein, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10336330
Hypophosphorsäure, 50 %, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336330 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, Plastikflasche aus HDPE, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10336330
Marke: Fisher Chemical H/2650/PB08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
500 ml-Kunststoffflasche aus HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
CAS 6303-21-5
Schmelzpunkt -25°C
Siedepunkt 108°C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 30 hPa at 20°C
Menge 500 mL
Summenformel H3O2P
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD02183592
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI-Schlüssel ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
IUPAC-Name Phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formelmasse 66g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hypophosphorsäure, 50 %, hochrein, SLR, Fisher Chemical >