Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
Marke:  Terumo™ 8AN1925R1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15331537
  • 9.15 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
  • Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
  • Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
  • Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
  • CE-Kennzeichnung und latexfrei
  • Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC
Elfenbeinfarben
1.1 mm
25 mm
Ja
11°, normal
Steril
Dimethyl-Silikonöl, Epoxidharz, Polypropylen, Edelstahl
19 ga.
Ja
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung
Schachtel mit 100
Sterile Spritzen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln > Ivory; Gauge: 19G; Länge: 25mm; Kanülenspitzentyp: Normal, 11°