Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 145 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke:  Thermo Scientific™ 40310-159570A
9262.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16359096
  • 10265.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Descrizione
Mehr anzeigen
Specifica
Specifica
Präparativsäule, Standard
150 mm
10 μm
145 Å
60 °C
Silika
0 %
No
50 mm
2000 psi (140 bar)
2 bis 7
185 m²/g
L3
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Normalphase
Normalphase
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato