Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Schutzkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke:  Thermo Scientific™ 30303-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10486934
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
10 mm
4 mm
MOS-2 (C8)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Schutzkartuschen > Partikelgröße: 3 μm; 10 mm L x4.0 mm ID