Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Schutzkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
315.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Stationäre Phase MOS-2 (C8)
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Produkte 1
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10486934
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30303-014001
4 mm 3 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
10 mm
MOS-2 (C8)