Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Diese HPLC-Säulen eignen sich für normale und Umkehrphasentrennungen.
376.00 CHF - 1190.00 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L10 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10231965
|
Thermo Scientific™
25805-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10746144
|
Thermo Scientific™
25805-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10662484
|
Thermo Scientific™
25805-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10213663
|
Thermo Scientific™
25805-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
721.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10600954
|
Thermo Scientific™
25805-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10538585
|
Thermo Scientific™
25805-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10019152
|
Thermo Scientific™
25805-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10273703
|
Thermo Scientific™
25805-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10675325
|
Thermo Scientific™
25802-202130 |
200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10525125
|
Thermo Scientific™
25802-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1036.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10565885
|
Thermo Scientific™
25802-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10319984
|
Thermo Scientific™
25802-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
934.29 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10553995
|
Thermo Scientific™
25803-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
791.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10795716
|
Thermo Scientific™
25803-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10672864
|
Thermo Scientific™
25803-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10785716
|
Thermo Scientific™
25803-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10746524
|
Thermo Scientific™
25803-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10417264
|
Thermo Scientific™
25803-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
787.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10553225
|
Thermo Scientific™
25803-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10069142
|
Thermo Scientific™
25803-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10652484
|
Thermo Scientific™
25805-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11508300
|
Thermo Scientific™
25805-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
380.43 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10341215
|
Thermo Scientific™
25805-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10361105
|
Thermo Scientific™
25805-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11598290
|
Thermo Scientific™
25803-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
446.03 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10035844
|
Thermo Scientific™
25803-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11588290
|
Thermo Scientific™
25803-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
437.50 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10269954
|
Thermo Scientific™
25803-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
446.03 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Exzellente Empfindlichkeit
- Geringere Retention für schnellere Analysen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
4 % | |
Ja |
175 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.