Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 31805-254630
688.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wenn Sie in der Normalphase eine andere Selektivität oder eine komplementäre Selektivität zu alkylkettengebundenen Phasen in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Eine Cyanopropylphase sowohl für die Normalphasen als auch die Umkehrphase HPLC
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Bei Verwendung für die Umkehrphase ergänzen die Cyano-Säulen mit ihrer speziellen Selektivität bei mit Alkylketten modifizierte Phasen, weisen jedoch weniger Hydrophobizität auf.
- Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil, klassisch | |
4 % | |
Ja | |
Analysesäule |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.